Learn More
Ohaus™ Mikroröhrchenhalter-Kit mit Halterung
OHAUS™ Mikroröhrchen-Halterkit mit Halter zum mühelosen Mischen von Mikroröhrchen und Mikrotiterplatten.
Marke: Ohaus™ 30400200
119.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Höherer Durchsatz durch gleichzeitiges Mischen mehrerer Proben
- Müheloses Mischen von bis zu 52 Mikroröhrchen oder acht Mikrotiterplatten
- Auswahl der passenden Halter für die Probengröße oder Auswahl des flachen Einsatzes und der Ausschnitte entsprechend den individuellen Spezifikationen
Spezifikation
Mikroröhrchenhalter-Kit | |
Gummi | |
Mikroröhrchenkit mit Halter |