Learn More
Miele Professional™ Miele Prozessdokumentation
Verbindungskabel Typ 1 APH 301 zur Anbindung eines Gerätes mit serieller Schnittstelle an einen PC/Net500
Marke: Miele Professional™ 7951420
63.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kompatibel zu Geräten von Sirona und W&H
- Kabellänge 3 m
Spezifikation
Prozess-/Betriebsdokumentation/Kommunikation | |
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor |