Learn More
Brady™ MiniMark™ Kennzeichnungsbänder
Diese Farbbänder weisen eine übliche Kratz-, Wisch- und Chemikalienbeständigkeit auf.
231.00 €
Spezifikation
Produkttyp Drucker-Farbband
Zur Verwendung mit (Geräte) Für MiniMark-Drucker
Länge (angloamerikanisch) 98.4 yd.
Breite (angloamerikanisch) 4,3 in.
Länge (metrisch) 90 m
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
11761013
Unterlagen ansehen
Brady™
710022
Blau
231.00 €
2 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11791013
Unterlagen ansehen
Brady™
710025
Blau
231.00 €
2 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11701023
Unterlagen ansehen
Brady™
710026
Grün
231.00 €
2 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11781013
Unterlagen ansehen
Brady™
710024
Rot
231.00 €
2 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Diese Farbbänder weisen eine übliche Kratz-,  Wisch- und Chemikalienbeständigkeit auf
  • MiniMark Series Farbband für Drucker
Spezifikation
Spezifikation
Drucker-Farbband
98.4 yd.
90 m
0.5 in. ID
90 m x 110 mm
Allzweck-Farbbänder für alle Arten der Kennzeichnung
Für MiniMark-Drucker
4,3 in.
110 mm
12,7 mm Innendurchmesser
Farbseite außen
1 Stk.