Learn More
Miele Professional™ Injektorwagen
Mobile Einheit für optimale Bestückung von enghalsigen Gläsern
Marke:  Miele Professional™ 3809880
2205.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10683021
  • 2575.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Beschreibung
  • Ausgestattet mit 32 Düsen und Arretierungen
  • Ausgestattet mit einem Anschluss für Heißlufttrocknung
  • Haltevorrichtung für ML/2 zur automatischen Wagenerkennung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Mobile Injektoreinheit 1/1
Enghals-Glaswaren
Je 1
E 380
32 Injectordüsen