Learn More
OHAUS™ Modulblock für Fläschchen
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
12 mm-Fläschchen
12 mm-Fläschchen
15 mm-Fläschchen
16 mm-Fläschchen
17 mm-Fläschchen
21 mm-Fläschchen
23 mm-Fläschchen
28 mm-Fläschchen
Beschreibung
- Blockheizerzubehör inklusive modularer Blöcke, die nahezu jede Probe aufnehmen können
- Modulare Blöcke ermöglichen geringen Abstand der Röhrchen zu den Wänden für maximalen Wärmeschutz
- Die meisten Blöcke verfügen über einen Thermometerschacht zur Messung der Blocktemperatur
- Deckel für niedrige Temperaturen tragen zur Verringerung des Luftstroms bei und sorgen so für zusätzliche Temperaturstabilität
Spezifikation
Spezifikation
Beschreibung | Modulblock für Fläschchen 15 mm |
Aufnahmevermögen | 15 mm-Fläschchen |
Material | Eloxiertes Aluminium |
No. of Places | 20 |
Typ | Block |
Enthält | Mit Thermometerschacht |
Größe | 1 Block |
Röhrchengröße | 15 mm |
Innentiefe (metrisch) | 35 mm |
Innendurchmesser (metrisch) | 15.8 mm |