Learn More
Invitrogen™ HCS LipidTOX™ Phospholipidosis and Steatosis Detection Kit, for high-content screening, for cellular imaging
Zur Charakterisierung von Phospholipidose und Steatose
Marke:  Invitrogen™ H34158
644.00 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10125632
  • 946.00 € / 1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: Phospholipid- und neutrale Lipidfärbungen, Nuklearfärbung Hoechst 33342, Propranolol und Cyclosporin A (Kontrollverbindungen), DMSO.
Beschreibung
Beschreibung
HCS LipidTOX Phospholipidose und das Steatose-Nachweis-Kit bilden einen kompletten Satz von Reagenzien für bildbasierte High-Content-Screening (HCS)-Assays zur Charakterisierung von Phospolipidose und Steatose und toxischen Nebenwirkungen auf den Lipidstoffwechsel, die durch Medikamente oder andere Verbindungen ausgelöst werden können. Das Kit enthält LipidTOX Red Phospholipid-Färbemittel und LipidTOX Green Neutral Lipid-Färbemittel, die nacheinander für die Analyse von Phospholipidose und Steatose oder isoliert für Einzelparameter-Analysen verwendet werden können. Beide Fluoreszenzsonden können mit Fluoreszenzmikroskopen einfach erkannt und mit einer eigenständigen Bildanalysesoftware oder der integrierten Bildanalysesoftware der meisten HCS-Lesegeräte quantifiziert werden.
Zellanalyse, Zelluläre Bildgebung, High-Content-Screening (HCS)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur. Mit ausreichend Reagenzien für zwei oder zehn 96-Well Platten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei Lagerung bei -20 °C mit Trockenmittel und lichtgeschützt ist das Kit mindestens 6 Monate lang stabil.
High Content Gerät
Andere Etiketten oder Farbstoffe
LipidTOX™, Molecular Probes™
Raumtemperatur
Fluoreszent
Kit für den Nachweis von Phospholipidose und Steatose
96-Well Platte
1200 Assays