Learn More
Molekularsiebe, 13X, Pulver, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 63231-69-6
34.60 € - 284.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 63231-69-6
MDL-Nummer MFCD00131613
IUPAC-Name Molekularsieb 13X
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11424203
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10378.30
250 g
34.60 €
250 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11414203
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10378.0B
1000 g
93.25 €
1000 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11434203
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10378.0I
5000 g
284.00 €
5000 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
They are used as catalyze carrier, co adsorption of CO2 and H2O and H2O, H2O and H2S, as desiccant for medical and air compressor systems. They are normally used in gas phase and liquid phase applications. It finds its a major applications in commercial gas drying, air plant feed purification (simultaneous H2O and CO2 removal) and liquid hydrocarbon/natural gas sweetening (H2S and mercaptan removal).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
63231-69-6
MFCD00131613
Molekularsieb 13X
Spezifikation
Molecular sieves 13X
63231-69-6
MFCD00131613
Molekularsieb 13X
Hygroskopisch
Pulver
Insoluble in water.
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen