Learn More
Molekularsiebe 3A, Pellets, Durchm.: 3.2 mm, Honeywell™ Fluka™
Pellets, 3.2 mm
263.67 € - 798.19 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 308080-99-1 |
---|---|
Summenformel | AlNaO6Si2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 202.135 |
MDL-Nummer | MFCD00131613 |
InChI-Schlüssel | URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 19758701 |
SMILES | [O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15613960
|
Honeywell-Fluka
334278-1KG |
1 kg | Poly-Flasche |
263.67 €
1 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15623960
|
Honeywell-Fluka
334278-5KG |
5 kg | Fass mit Inneneinsatz | N/A | |||||
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Chemische Identifikatoren
308080-99-1 | |
202.135 | |
URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N | |
[O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3] |
AlNaO6Si2 | |
MFCD00131613 | |
19758701 |
Spezifikation
Molekularsiebe, UOP-Typ 3Å | |
2 g/cm3 | |
308080-99-1 | |
>400 °C | |
KnNa12-n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O | |
NONH für alle Transportarten | |
[O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3] | |
202.135 |
Beige oder Gelbbraun | |
Durchmesser: 3.2 mm | |
Pellets | |
AlNaO6Si2 | |
MFCD00131613 | |
URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N | |
Molekularsieb 3A | |
19758701 |