Learn More
Molekularsiebe, 4 Å ,8 bis 12 Mesh, Honeywell Fluka™
Beads, 8 bis 12 Mesh
47.40 € - 748.20 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 70955-01-0 |
---|---|
Summenformel | C20H25FN2O8 |
Molekulargewicht (g/mol) | 440.42 |
MDL-Nummer | MFCD00131613 |
InChI-Schlüssel | FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N |
PubChem CID | 73906282 |
IUPAC-Name | (2R,3S)-2-[[(2R)-2-acetamido-3-(3-fluorphenyl)propanoyl]amino]-5-methoxy-4-methoxycarbonyl-3-methyl-5-oxopentansäure |
SMILES | COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15641850
|
Honeywell-Fluka
208604-250G |
250 g | N/A | ||||||
15631850
|
Honeywell-Fluka
208604-1KG |
1 kg |
224.39 €
1 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15651850
|
Honeywell-Fluka
208604-5KG |
5 kg |
748.20 €
5 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Chemische Identifikatoren
70955-01-0 | |
440.42 | |
FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N | |
(2R,3S)-2-[[(2R)-2-acetamido-3-(3-fluorphenyl)propanoyl]amino]-5-methoxy-4-methoxycarbonyl-3-methyl-5-oxopentansäure |
C20H25FN2O8 | |
MFCD00131613 | |
73906282 | |
COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC |
Spezifikation
Molekularsiebe, 4 Å | |
70955-01-0 | |
Na12[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O | |
NONH für alle Transportarten | |
COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC | |
440.42 |
8 bis 12 Mesh | |
C20H25FN2O8 | |
MFCD00131613 | |
FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N | |
(2R,3S)-2-[[(2R)-2-acetamido-3-(3-fluorphenyl)propanoyl]amino]-5-methoxy-4-methoxycarbonyl-3-methyl-5-oxopentansäure | |
73906282 |
Sicherheit und Handhabung
P261-P305 + P351 + P338
H315-H319-H335