Learn More
Molybdänplatte, 12.5 mm (0.492 in.) Dicke, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11376757
Click to view available options
Menge:
50 x 50 mm
50 x 200 mm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7439-98-7
Summenformel Mo
Molekulargewicht (g/mol) 95.95
MDL-Nummer MFCD00003465
InChI-Schlüssel ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
IUPAC-Name Molybdän
SMILES [Mo]
Specifications
Chemischer Name oder Material Molybdenum plate
Namenshinweis 12.5mm (0.492 in.) thick
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 50 x 200 mm
Reinheit (%) 99.95%
Gewicht ≈319g/50x50mm
Form Platte