Learn More
Liebisch™ Monoblock Großer Blockhalter
916.00 €
Spezifikation
Typ | Zubehör, Blockhalter |
---|---|
Abmessungen (L x B x H) | 239 x 139 x 75 mm |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11980108
|
Liebisch™
15370000 |
56 x 13,2mm-Röhrchen | N/A | ||||||
Beschreibung
Typ: Monoblock MHB-EVA-56-13Temperatur: - °C
Stellplätze: 56
φ: 13,2mm
B/T/H: 239/139/75mm
Spezifikation
Zubehör, Blockhalter | |
239 x 139 x 75 mm |