Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Maus-CCL2 (MCP-1) ELISA Ready-SET-Go!™ Kit
Speziell entwickelt für die genaue und präzise Messung des Proteingehalts von Maus-CCL2 in Proben, einschließlich Serum, Plasma und Zellkulturüberständen.
242.00 € - 854.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | Gehäuse P10148 |
---|---|
Assay-Bereich | 15 bis 2,000 pg/ml |
Assay-Empfindlichkeit: | 15 pg/mL |
Konjugat | Biotin |
Produkttyp | ELISA-Kit |
Benachrichtigungen:
Enthält Azid
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15571137
|
Invitrogen™
88-7391-76 |
20 x 96 Tests |
854.00 €
20 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15581137
|
Invitrogen™
88-7391-86 |
10 x 96 Tests |
594.00 €
10 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15561137
|
Invitrogen™
88-7391-22 |
2 x 96 Tests |
242.00 €
2 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Das unbeschichtete ELISA-Kit für das Maus-Monozyten-Chemoattraktantprotein 1/CCL2 (MCP-1) enthält vorab aufeinander abgestimmte Antikörperpaare, Platten und Reagenzien für quantitative Enzyme-Linked Immunosorbent-Assays (ELISA) zum Nachweis und zur Quantifizierung der Konzentration des Maus-Proteins MCP-1.Waschpuffer und Stopplösung sind für die Durchführung der ELISA-Reaktion erforderlich und separat erhältlich.Funktionsprinzip der Methode ELISAs sind zur Messung der Zielmenge bestimmt, die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist.Ein zielspezifischer Antikörper wird über Nacht auf den Boden der Wells einer Mikrotiterplatte beschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Durch Zugabe des zweiten (Detektor-)Antikörpers entsteht ein Sandwich, dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert, um ein messbares Signal zu erzeugen.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.
MCP-1 (Monozyten chemotaktisches Protein-1, CCL2) hat ein vorhergesagtes Molekulargewicht von ca. 11 kDa, kann jedoch aufgrund der Glykosylierung bei einem höheren Molekulargewicht laufen. MCP-1 ist ein Mitglied der Zytokin-Familie und spielt eine wichtige Rolle bei der Immunregulation und entzündlichen Prozessen. MCP-1 überträgt Signale über die G-Protein-gekoppelten Rezeptoren CCR2 und CCR4 zur Rekrutierung von T-Gedächtniszellen, Monozyten und dendritischen Zellen. MCP-1 steht mit der Tumorprogression und der Angiogenese in Zusammenhang und zeigt selektive chemotaktische Aktivität gegenüber Monozyten und Basophilen, aber nicht gegenüber Neutrophilen oder Eosinophilen. MCP-1 wird von einer Vielzahl von Zelltypen hergestellt und ist ein potenter Chemoattraktant für Monozyten, Gedächtnis-T-Lymphozyten und natürliche Killerzellen (NK). Zudem ist MCP-1 bei der Ätiologie mehrerer Immunstörungen beteiligt und wird bei Infektionen und Entzündungen hochreguliert. Während MCP-1 ein potenter Aktivator von Basophilen ist, stimuliert das verwandte Protein MCP-2 sowohl Eosinophile als auch Basophile. MCP-3 hat nachweislich das breiteste Einflussspektrum. MCP-1 ist an der Pathogenese von Krankheiten beteiligt, die durch monozytäre Infiltrate gekennzeichnet sind, z. B. Psoriasis, rheumatoide Arthritis oder Atherosklerose.Spezifikation
Gehäuse P10148 | |
15 pg/mL | |
ELISA-Kit | |
Maus | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
IL-21, IL-22, IL-D110, IL-TIF, ILTIF, TIFIL-23, TIFa, zcyto18 | |
HRP | |
Plasma, 100 μl; Serum, 100 μl; Überstand, 100 μl | |
Monozytenchemotaktisches Protein 1 | |
1 Std 45 Min |
15 bis 2,000 pg/ml | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
ELISA | |
20296 | |
Capture-Antikörper: Vortitrierter, aufgereinigter Antikörper, Nachweisantikörper: Vortitrierter, biotinkonjugierter Antikörper, Standard: Rekombinantes Protein zur Erzeugung von Standardkurven und zur Kalibrierung von Proben, 10x TAE-Puffer: Puffer für die Beschichtung des Capture-Antikörpers, 5x ELISA/ELISPOT-Verdünnungsmittel: Puffer zum Blockieren und Verdünnen des Nachweisantikörpers und -enzyms, Enzym: Vortitrierte Avidin-HRP, Substrat: 1x TMB-Lösung, Analysezertifikat: Chargenspezifische Anweisungen für die Verdünnung von Antikörpern und Standards, 96-Well-Platte Corning Costar9018 (im Lieferumfang der Produktnummern Nummern mit den Endungen -22, -76 und -86), 96 Well Plate: High affinity 96-well plate (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22, -76, -86) | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
Maus | |
24 Std 30 Min |
Nur für Forschungszwecke