Learn More
Invitrogen™ ELISA Ready-SET-Go!™ für Maus IL-5 Kit
Speziell entwickelt für die genaue und präzise Messung des Gehalts an Maus-IL-5-Protein in Proben u.a. aus Serum, Lavageflüssigkeit und Zellkulturüberständen.
255.00 € - 830.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P04401
Assay-Bereich 4 bis 500 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 4 pg/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Mehr Spezifikationen ansehen
Benachrichtigungen:
Enthält Azid
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15591017
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
88-7054-22
2 x 96 Tests
255.00 €
2 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15501027
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
88-7054-76
20 x 96 Tests
830.00 €
20 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15521027
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
88-7054-86
10 x 96 Tests
578.00 €
10 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Das unbeschichtete ELISA-Kit für Maus-Interleukin-5 (IL-5) enthält aufeinander abgestimmte Antikörperpaare, Platten und Reagenzien für quantitative Enzyme-Linked Immunosorbent-Assays (ELISA) zum Nachweis und zur Quantifizierung der Konzentrationen des Maus-Proteins IL-5.Waschpuffer und Stopplösung sind für die Durchführung der ELISA-Reaktion erforderlich und separat erhältlich.Funktionsprinzip der Methode ELISAs sind zur Messung der Zielmenge bestimmt, die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist.Ein zielspezifischer Antikörper wird über Nacht auf den Boden der Wells einer Mikrotiterplatte beschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Durch Zugabe des zweiten (Detektor-)Antikörpers entsteht ein Sandwich, dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert, um ein messbares Signal zu erzeugen.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.
Das Mouse IL-5-ELISA Ready-SET-Go!-Reagenzienset (mit oder ohne Mikrotiterplatten mit hoher Affinitätsbindung) enthält die erforderlichen Reagenzien, Puffer und Verdünnungsmittel für quantitative enzymgebundene Immunosorbent-Assays (ELISA)
Spezifikation
Spezifikation
Gehäuse P04401
4 pg/mL
ELISA-Kit
Maus
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
GDCF-2, HC11, HSMCR30, MCAF, MCP-1, MCP1, SCYA2, SMC-CF
HRP
Lavageflüssigkeit, 100 μl; Serum, 100 μl; Überstand, 100 μl
Interleukin-5
1 Std 45 Min
4 bis 500 pg/ml
Biotin
Lavageflüssigkeit, Serum, Überstand
ELISA
16191
Capture-Antikörper: Vortitrierter, aufgereinigter Antikörper, Nachweisantikörper: Vortitrierter, biotinkonjugierter Antikörper, Standard: Rekombinantes Protein zur Erzeugung von Standardkurven und zur Kalibrierung von Proben, 10x TAE-Puffer: Puffer für die Beschichtung des Capture-Antikörpers, 5x ELISA/ELISPOT-Verdünnungsmittel: Puffer zum Blockieren und Verdünnen des Nachweisantikörpers und -enzyms, Enzym: Vortitrierte Avidin-HRP, Substrat: 1x TMB-Lösung, Analysezertifikat: Chargenspezifische Anweisungen für die Verdünnung von Antikörpern und Standards, 96-Well-Platte Corning Costar9018 (im Lieferumfang der Produktnummern Nummern mit den Endungen -22, -76 und -86), 96 Well Plate: High affinity 96-well plate (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22, -76, -86)
RUO
2 bis 8 °C
Maus
24 Std 30 Min
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Nur für Forschungszwecke