Learn More
MP Biomedicals™ Casein-Hydrolysat-Säure
Schwefelsäure-Verdau von Casein
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 15 bis 30 °C
Produkttyp Amicase
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
Geringerer Salzgehalt als der Salzsäure-Auszug. Im Wesentlichen Tryptophan-frei; pH-Wert 5.0 pH (2 %-ige Lösung.). Stickstoffanteil ca. 13.0 %; Aminostickstoff ca. 9.2 %.
Spezifikation
Spezifikation
15 bis 30 °C
Amicase