Learn More
Invitrogen™ Human MSP (MST1) ELISA Kit
ELISA
Marke: Invitrogen™ EHMST1X5
Beschreibung
The Human MSP (MST1) ELISA quantitates Hu MSP in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu MSP. Principle of the method The Human MSP solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Stressaktivierte, pro-apoptotische Kinase nach der Caspase-Spaltung, tritt in den Zellkern ein und induziert die Chromatin-Kondensation, gefolgt von einer internucleosomalen DNA-Fragmentierung. Schlüsselkomponente des Hippo-Signalwegs, die eine zentrale Rolle bei der Kontrolle der Organgröße und der Tumorunterdrückung spielt, indem sie die Proliferation begrenzt und die Apoptose fördert. Der Kern dieses Weges besteht aus einer Kinasenkaskade, in der STK3/MST2 und STK4/MST1 in einem Komplex mit dem regulatorischen Protein SAV1, Phosphorylaten und LATS1/2 in einem Komplex mit dem regulatorischen Protein MOB1 besteht, das wiederum phosphoryliert und das YAP1 Onkoprotein und WWTR/TAZ deaktiviert. Die Phosphorylation von YAP1 durch LATS2 hemmt seine Translokation in den Zellkern, um zelluläre Gene zu regulieren, die für die Zellproliferation, den Zelltod und die Zellmigration wichtig sind. STK3/MST2 und STK4/MST1 sind erforderlich, um die Proliferation reifer Hepatozyten zu unterdrücken, die Aktivierung von fakultativen erwachsenen Leberstammzellen (ovale Zellen) zu verhindern und die Tumorbildung durch Ähnlichkeit zu hemmen.
Spezifikation
P26927 | |
8 pg/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
5 x 96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
4485 | |
<12% | |
Standard, SAV-HRP, Stopplösung, Biotinylierter Nachweisantikörper, Chromogen, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Vorbeschichtete 96-Well-Platten, Waschpuffer, Assay-Verdünnungsmittel-Konzentrat | |
5 x 96 Tests | |
Reproduktion | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
4 h 45 min |
8,23 pg/mL bis 2000 pg/mL | |
8 pg/mL bis 2000 pg/mL | |
Biotin | |
Weitere Proteine | |
Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit einem der getesteten Zytokine auf: Humanes Angiogenin, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF. | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
MST1 | |
<10% | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 2 μl; Serum, 2 μl; Überstand, 100 μl | |
D3F15S2, DNF15S2, HGFL, MSP, NF15S2 | |
1 h 20 min |