Learn More
MTUS1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen | MTUS1 |
---|---|
Konzentration | 0.13 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16861654
|
Proteintech
13436-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16851654
|
Proteintech
13436-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
The antibody can recognize all isoforms except isoform 5 (85-90 kDa). The antibody tested HomoDimer isoforms (80 kDa/110-120/280 kDa) in Jurkat cell.
The protein belongs to the FKBP-type peptidyl-prolyl cis/trans isomerase family. It is located in endoplasmic reticulum and acts as molecular chaperones.Spezifikation
MTUS1 | |
Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Rat, Human | |
Q5HZI1, Q6IMY1, Q9ULD2 | |
102103, 306487, 57509 | |
MTUS1 Fusion Protein Ag4242 | |
Primary | |
-20°C | |
MTUS1 |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
AT2 receptor binding protein, ATBP, ATIP, GK1, KIAA1288, MP44, MTSG1, MTUS1 | |
MTUS1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |