Learn More
Axygen™ MultiRack Spitzengestelle
Das MultiRack Spitzensystem wurde für die meisten Pipetten auf dem Markt entwickelt. Es handelt sich um ein austauschbares Komplettsystem, das in Großpackungen, im Gestell, als Filter- und Nachfüllpack angeboten wird, um den vielfältigen Anforderungen in der Laborumgebung gerecht zu werden.
Marke: Axygen™ MR-300XT-R
53.67 EUR gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24117" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Lieferung in praktischen Klappgestellen, die die Kontamination der Spitzen durch die Luft während des Gebrauchs verringern
- Jedes Gestell ist einzeln versiegelt
- Aus hochwertigem Polypropylen
- Wiederverwendbar und vollständig autoklavierbar
- Kann mit Axygen™ MultiRack Reload-Systemen nachgefüllt werden, um Geld und Kunststoff zu sparen
- Die robuste Gestelle verhindern versehentliches Kippen, und die leicht zu schließende Deckelverriegelung verhindert in geschlossenem Zustand, dass Spitzen herausfallen.
- Transparentes Gestell und farbkodierte Decks ermöglichen eine einfache Größenbestimmung
- Frei von nachweisbaren DNase-/RNase-/humanen DNA-/PCR-Inhibitoren
- Nicht-pyrogenisch
- Hergestellt in einem ISO-zertifizierten Werk in den USA
Spezifikation
300 μl | |
Unsteril | |
Grün | |
ISO 13845 | |
Aufklappbares Gestell | |
Aufklappbares Gestell | |
Ja | |
Ja | |
Polyethylen |
Gefiltert | |
Grün | |
Autoklavierbar | |
Keine nachweisbare(n) DNase/RNase, humane DNA und PCR-Inhibitoren | |
Extra lang | |
768/Packung, 5 Packungen/Karton | |
Universelle Passform | |
MultiRack |