Learn More
Alfa Aesar™ N-(2-Chlor-3-pyridyl)-maleimid
125.63 € - 544.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 278610-39-2
Summenformel C9H5ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 208.60
MDL-Nummer MFCD00111928
InChI-Schlüssel JVJJPDZQLVCNFU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-chloro-3-pyridyl maleimide, 1-2-chloro-3-pyridyl-2,5-dihydro-1h-pyrrole-2,5-dione, 1-2-chloropyridin-3-yl pyrrole-2,5-dione, 1-2-chloropyridin-3-yl-1h-pyrrole-2,5-dione, 1-2-chloropyridin-3-yl-2,5-dihydro-1h-pyrrole-2,5-dione, n-2-chloropyridin-3-yl maleimide, 1-2-chloro-3-pyridyl azoline-2,5-dione, n-2-chloropyridine-3-yl maleimide
PubChem CID 2781068
IUPAC-Name 1-(2-Chlorpyridin-3-yl)Pyrrol-2,5-Dion
SMILES ClC1=C(C=CC=N1)N1C(=O)C=CC1=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11430000
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
H50547.03
1 g Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11440000
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
H50547.06
5 g Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Chemische Identifikatoren
278610-39-2
208.60
JVJJPDZQLVCNFU-UHFFFAOYSA-N
2781068
ClC1=C(C=CC=N1)N1C(=O)C=CC1=O
C9H5ClN2O2
MFCD00111928
n-2-chloro-3-pyridyl maleimide, 1-2-chloro-3-pyridyl-2,5-dihydro-1h-pyrrole-2,5-dione, 1-2-chloropyridin-3-yl pyrrole-2,5-dione, 1-2-chloropyridin-3-yl-1h-pyrrole-2,5-dione, 1-2-chloropyridin-3-yl-2,5-dihydro-1h-pyrrole-2,5-dione, n-2-chloropyridin-3-yl maleimide, 1-2-chloro-3-pyridyl azoline-2,5-dione, n-2-chloropyridine-3-yl maleimide
1-(2-Chlorpyridin-3-yl)Pyrrol-2,5-Dion
Spezifikation
N-(2-Chloro-3-pyridyl)maleimide
C9H5ClN2O2
n-2-chloro-3-pyridyl maleimide, 1-2-chloro-3-pyridyl-2,5-dihydro-1h-pyrrole-2,5-dione, 1-2-chloropyridin-3-yl pyrrole-2,5-dione, 1-2-chloropyridin-3-yl-1h-pyrrole-2,5-dione, 1-2-chloropyridin-3-yl-2,5-dihydro-1h-pyrrole-2,5-dione, n-2-chloropyridin-3-yl maleimide, 1-2-chloro-3-pyridyl azoline-2,5-dione, n-2-chloropyridine-3-yl maleimide
ClC1=C(C=CC=N1)N1C(=O)C=CC1=O
208.60
208.61
278610-39-2
MFCD00111928
JVJJPDZQLVCNFU-UHFFFAOYSA-N
1-(2-Chlorpyridin-3-yl)Pyrrol-2,5-Dion
2781068
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen