Learn More
N-(2-Cyanoethyl)Glycin 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10147613 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 3088-42-4
Summenformel C5H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 128.13
MDL-Nummer MFCD00066903
InChI-Schlüssel KZUBZCHAWPDYQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-cyanoethyl glycine, glycine, n-2-cyanoethyl, n-2-cyanoethyl aminoacetic acid, 2-2-cyanoethyl amino acetic acid, 2-2-cyanoethylamino acetic acid, 2-cyanoethyl amino acetic acid, wln: qv1m2cn, .alpha.-.beta.'-cyanoethyl-aminoacetic acid
PubChem CID 76526
IUPAC-Name 2-(2-cyanoethylamino)essigsäure
SMILES OC(=O)CNCCC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(2-Cyanoethyl)glycine
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 188°C to 193°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel NCCH2CH2NHCH2CO2H
Menge 5 g
Formelmasse 128.13
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver oder Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-(2-Cyanoethyl)glycine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.