Learn More
N-(2-Fluorobenzyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
67.80 € - 214.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 940362-32-3
Summenformel C13H12FN
Molekulargewicht (g/mol) 201.24
MDL-Nummer MFCD06408526
InChI-Schlüssel HPLOQKBWLYWYHE-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-fluorophenyl methyl aniline, n-2-fluorobenzyl aniline, n-phenyl-2-fluorobenzylamine
PubChem CID 4711891
IUPAC-Name N-[(2-Fluorphenyl)methyl]anilin
SMILES FC1=CC=CC=C1CNC1=CC=CC=C1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15413258
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H56725.MD
250 mg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15403258
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H56725.03
1 g Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
940362-32-3
201.24
HPLOQKBWLYWYHE-UHFFFAOYSA-N
4711891
FC1=CC=CC=C1CNC1=CC=CC=C1
C13H12FN
MFCD06408526
n-2-fluorophenyl methyl aniline, n-2-fluorobenzyl aniline, n-phenyl-2-fluorobenzylamine
N-[(2-Fluorphenyl)methyl]anilin
Spezifikation
N-(2-Fluorobenzyl)aniline
C13H12FN
n-2-fluorophenyl methyl aniline, n-2-fluorobenzyl aniline, n-phenyl-2-fluorobenzylamine
FC1=CC=CC=C1CNC1=CC=CC=C1
201.24
201.24
940362-32-3
MFCD06408526
HPLOQKBWLYWYHE-UHFFFAOYSA-N
N-[(2-Fluorphenyl)methyl]anilin
4711891
97%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H301-H315-H319-H335
Toxic if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen