Learn More
N-(3-formyl-2-pyridinyl)-2,2-dimethylpropanamid, ≥90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10082124
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Chemische Identifikatoren
CAS 86847-64-5
Summenformel C11H14N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 206.245
MDL-Nummer MFCD01830170
InChI-Schlüssel ANABHCSYKASRRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-3-formylpyridin-2-yl pivalamide, n-3-formyl-2-pyridinyl-2,2-dimethylpropanamide, n-3-formylpyridin-2-yl-2,2-dimethylpropanamide, n-3-formyl-pyridin-2-yl-2,2-dimethyl-propionamide, 2-2,2,2-trimethylacetamido pyridine-3-carboxaldehyde, 2-pivalylamino-pyridine-3-carboxyaldehyde, n-3-formyl-2-pyridinyl pivalamide, n-3-formyl 2-pyridyl-2,2-dimethylpropanamide, pubchem16526, acmc-20akc5
PubChem CID 736837
IUPAC-Name N-(3-Formylpyridin-2-yl)-2,2-dimethylpropanamid
SMILES CC(C)(C)C(=O)NC1=C(C=CC=N1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(3-Formyl-2-pyridinyl)-2, 2-dimethylpropanamide
CAS Min. % 90.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Menge 5 g
Formelmasse 206.24
Reinheit (%) 90%