Learn More
N-(4-Bromobutoxy)phthalimid, 98+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7046777
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5093-32-3
Summenformel C12H12BrNO3
Molekulargewicht (g/mol) 298.136
MDL-Nummer MFCD00517028
InChI-Schlüssel HNQARTGCJCNOSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-bromobutoxy phthalimide, 2-4-bromobutoxy isoindoline-1,3-dione, 2-4-bromobutoxy isoindole-1,3-dione, acmc-1arqg, 2-4-bromobutoxy-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-4-bromobutoxy
PubChem CID 7020660
IUPAC-Name 2-(4Brombutoxy)Isoindol-1,3-dion
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)OCCCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(4-Bromobutoxy)phthalimide
Schmelzpunkt 70°C to 72°C
Menge 1 g
Beilstein 1533519
Formelmasse 298.14
Reinheit (%) ≥98%