Learn More
N-(4-Chlor-2-Butynyl)phthalimid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7058451
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
CAS: 4819-69-6 | C12H8ClNO2 | 233.651 g/mol
N-(4-Chloro-2-butynyl)phthalimide is used to make other chemicals and as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-(4-Chlor-2-butynyl)-phthalimid wird zur Herstellung anderer Chemikalien und als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Basen und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4819-69-6
Summenformel C12H8ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 233.651
MDL-Nummer MFCD01318120
InChI-Schlüssel TXNDRPKNOXQAAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-chloro-2-butynyl phthalimide, 2-4-chlorobut-2-yn-1-yl isoindoline-1,3-dione, 2-4-chlorobut-2-yn-1-yl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-4-chlorobut-2-yn-1-yl isoindole-1,3-dione, acmc-20akbi, n-4-chlorobut-2-ynyl phthalimide, 2-4-chlorobut-2-ynyl isoindole-1,3-dione, 2-4-chloro-2-butynyl isoindoline-1,3-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-4-chloro-2-butyn-1-yl, 2-4-chlorobut-2-yn-1-yl-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione
PubChem CID 237537
IUPAC-Name 2-(4-Chlorbut-2-ynyl)isoindol-1,3-dion
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CC#CCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(4-Chloro-2-butynyl)phthalimide
Schmelzpunkt 115°C to 120°C
Geruch Nearly Odorless
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 179626
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 233.66
Reinheit (%) 97%