Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Acetyl-DL-Methionin, 99 %
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Beschreibung
N-Acetyl-DL-methionine is used as pharmaceutical intermediate, biochemical reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Acetyl-DL-Methionin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt, biochemisches Reagenz, verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol, Ethylacetat.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
N-Acetyl-DL-Methionin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt, biochemisches Reagenz, verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol, Ethylacetat.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Acetyl-DL-methionine |
Schmelzpunkt | 113°C to 117°C |
Beilstein | 1725554 |
Merck Index | 14,96 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,ethanol,ethyl acetate. |
IUPAC-Name | 2-Acetamido-4-Methylsulfanylbutansäure |
Menge | 1000 g |
Formelmasse | 191.25 |
Reinheit (%) | 99% |