Learn More
N-Allylmethylamin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7030024
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 627-37-2 | C4H9N | 71.123 g/mol
N-Allylmethylamine is used in the production of N-allyl-alfa,alfa-dichloro-N-methylacetamide. It is used as a functional monomer to coordinate with Cd(II)/Zn(II) ions to get the poly methyl methacrylate -butyl methacrylate - N-allylmethylamine (PMBA) films, which is useful as building blocks to fabricate a photo-catalytic cell.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Allylmethylamin wird zur Herstellung von N-Allyl-alpha,alpha-Dichlor-N-Methylacetamid verwendet. Es wird als funktionales Monomer zur Koordinierung mit Cd(II)/Zn(II)-Ionen verwendet, um Polymethylmethacrylat-Butylmethacrylat-N-Allylmethylamin (PMBA)-Folien zu erhalten, die als Bausteine für die Herstellung einer photokatalytischen Zelle verwendet werden können.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, starken Säuren und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 627-37-2
Summenformel C4H9N
Molekulargewicht (g/mol) 71.123
MDL-Nummer MFCD00008641
InChI-Schlüssel IOXXVNYDGIXMIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-allylmethylamine, n-methylallylamine, 2-propen-1-amine, n-methyl, allylmethylamine, methylallylamine, n-methyl-2-propen-1-amine, n-allyl-n-methylamine, methyl prop-2-en-1-yl amine, allylamine, n-methyl-7ci,8ci, 2-propen-1-amine, n-methyl-9ci
PubChem CID 69391
IUPAC-Name N-Methylprop-2-en-1-amin
SMILES CNCC=C
Specifikationer
Chemischer Name oder Material N-Allylmethylamine
Dichte 0.748
Siedepunkt 61°C to 62°C
Flammpunkt −8°C (−18°F)
Brechungsindex 1.412
Menge 1 g
UN-Nummer UN2733
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 71.12
Reinheit (%) 96%
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.