Learn More
N-Benzyloxycarbonyl-D-Threonin, 98+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7044873
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 80384-27-6
Summenformel C12H15NO5
Molekulargewicht (g/mol) 253.25
MDL-Nummer MFCD00037808
InChI-Schlüssel IPJUIRDNBFZGQN-WCBMZHEXSA-N
Synonym z-d-thr-oh, z-d-threonine, n-carbobenzoxy-d-threonine, 2r,3s-2-benzyloxy carbonyl amino-3-hydroxybutanoic acid, n-benzyloxycarbonyl-d-threonine, n-cbz-d-threonine, d-threonine, n-phenylmethoxy carbonyl, 2r,3s-3-hydroxy-2-phenylmethoxycarbonylamino butanoic acid, cbz-d-thr-oh
PubChem CID 853484
IUPAC-Name (2R,3S)-3-Hydroxy-2-(phenylmethoxycarbonylamino)butansäure
SMILES C[C@H](O)[C@@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzyloxycarbonyl-D-threonine
Schmelzpunkt 100°C to 105°C
Menge 250 mg
Beilstein 4695777
Optische Drehung +5.5° (c=2 in Acetic Acid)
Formelmasse 253.26
Reinheit (%) ≥98%