Learn More
N-Boc-3-Fluoro-L-Phenylalanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Boc-3-fluoro-L-phenylalanine |
Schmelzpunkt | 75°C to 80°C |
Menge | 250 mg |
Beilstein | 5347375 |
Optische Drehung | +6.5° (c=1 in Methanol) |
Formelmasse | 283.3 |
Reinheit (%) | 95% |