Learn More
N-BOC-D-Serin-Methyleester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10402894 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95715-85-8
Summenformel C9H17NO5
Molekulargewicht (g/mol) 219.237
MDL-Nummer MFCD00270516
InChI-Schlüssel SANNKFASHWONFD-ZCFIWIBFSA-N
Synonym boc-d-ser-ome, boc-d-serine methyl ester, n-boc-d-serine methyl ester, n-boc-d-serine methylester, n-tert-butoxycarbonyl-d-serine methyl ester, boc-d-serinemethyl ester, n-boc-d-serinemethylester, --methyl n-boc-d-serinate, r-methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxypropanoate, methyl n-tert-butoxycarbonyl-d-serinate
PubChem CID 377723
IUPAC-Name Methyl (2R)-3-hydroxy-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CO)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-BOC-D-Serine methyl ester
Siedepunkt 215.0°C
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Dichte 1.0800g/mL
Menge 1 g
Flammpunkt 113°C
Formelmasse 219.24
Reinheit (%) 97%
Relative Dichte 1.08
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-BOC-D-Serine methyl ester
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.