Learn More
N-Ethyl-2-Nitroanilin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7052646
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10112-15-9
Summenformel C8H10N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 166.18
MDL-Nummer MFCD00007091
InChI-Schlüssel CQIKVOWCSGXCCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine,n-ethyl-2-nitro, benzenamine, n-ethyl-2-nitro, n-ethyl-2-nitroaniline, ethyl-2-nitro-phenyl-amine, ethyl-6-nitroaniline, acmc-20ak4v, ethyl 2-nitrophenyl amine, n-ethyl-n-2-nitrophenyl amine #
PubChem CID 82354
IUPAC-Name N-Ethyl-2-nitroanilin
SMILES CCNC1=CC=CC=C1[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Ethyl-2-nitroaniline
Farbe Farblos bis Orange
Dichte 1.19 g/mL
Siedepunkt 168°C (20 mmHg)
Flammpunkt 113°C (235°F)
Brechungsindex 1.645
Menge 250 mg
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit