Learn More
N-Ethylphthalimid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7022997
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5022-29-7
Summenformel C10H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 175.187
MDL-Nummer MFCD00014583
InChI-Schlüssel JZDSOQSUCWVBMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-ethylphthalimide, 2-ethylisoindoline-1,3-dione, phthalimide, n-ethyl, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-ethyl, 2-ethyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, n-ethyl, 2-ethylbenzo c azoline-1,3-dione, acmc-1az90, 1h-isoindole-1, n-ethyl
PubChem CID 21120
IUPAC-Name 2-Ethylisoindol-1,3-dion
SMILES CCN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Ethylphthalimide
Schmelzpunkt 74°C to 78°C
Menge 5 g
Beilstein 132094
Formelmasse 175.19
Reinheit (%) 98%