Learn More
N-Fmoc-3-(4-pyridyl)-L-Alanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7034486
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
CAS: 169555-95-7 | C23H20N2O4 | 388.423 g/mol
Fmoc-(4-pyridyl)-Ala-OH is potentially useful for solid phase peptide synthesis techniques.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Fmoc-∫-(4-pyridyl)-Ala-OH ist potenziell nützlich für Verfahren der Festphasenpeptidsynthese.
Löslichkeit
Löslich in 0.1 g in 4 ml DMF (klar löslich).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Lagerung bei 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 169555-95-7
Summenformel C23H20N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 388.423
MDL-Nummer MFCD00672566
InChI-Schlüssel SCSSXJVRZMQUKA-NRFANRHFSA-N
Synonym fmoc-l-4-pyridylalanine, fmoc-4-pal-oh, fmoc-3-4-pyridyl-l-alanine, fmoc-ala 4-pyridyl-oh, fmoc-beta-4-pyridyl-ala-oh, n-fmoc-3-4-pyridyl-l-alanine, fmoc-l-3-4-pyridyl-alanine, fmoc-4'-pyridyl-l-ala, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-pyridin-4-yl propanoic acid, fmoc-3-4-pyridyl-d-alanine
PubChem CID 978322
IUPAC-Name (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-pyridin-4-ylpropansäure
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NC(CC4=CC=NC=C4)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Fmoc-3-(4-pyridyl)-L-alanine
Menge 250 mg
Beilstein 7316905
Löslichkeitsinformationen Soluble in 0.1g in 4mL DMF(clearly soluble).
Formelmasse 388.42
Reinheit (%) 95%