Learn More
n-Heptan, Umwelt-Gütegrad, ≥96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4782013
Click to view available options
Menge:
1 L
4 x 1 L
Packungsgröße:
1 Liter
4 Liter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Für Pestizidrückstands-, Umwelt- und GC-Analysen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Im Bereich von unter einem Mikrometer gefilterte halogenierte Rückstände: 10 ng/l (GC-ECD)
Chemische Identifikatoren
CAS 142-82-5
Summenformel C7H16
Molekulargewicht (g/mol) 100.21
MDL-Nummer MFCD00009544
InChI-Schlüssel IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
PubChem CID 8900
ChEBI CHEBI:43098
IUPAC-Name Heptan
SMILES CCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Heptane
Schmelzpunkt -90°C
Farbe Farblos
Aussehen Colorless liquid
Dichte 0.684 g/cm3 at 20°C
Siedepunkt 97°C to 99°C
Menge 1 L
Flammpunkt -4°C (24°F)
Zündpunkt 215°C (419°F)
Geruch Petroleum-like
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.3877
Prozentgehaltsbereich >96%
Beilstein 1730763
Löslichkeitsinformationen Miscible in alcohol,chloroform,and ether. Insoluble in water.
Formelmasse 100.21
Güte Umwelt