missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

n-Hexan, 96 %, ExtraDry, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 13177663
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 110-54-3
Summenformel C6H14
Molekulargewicht (g/mol) 86.18
MDL-Nummer MFCD02179311
InChI-Schlüssel VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC-Name Hexan
SMILES CCCCCC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material n-Hexane
CAS Min. % 96.0
Farbe Farblos
CAS Max. % 100.0
Dichte 0.6590g/mL
Menge 250 mL
Physikalische Form Flüssig
Prozentgehaltsbereich 96+%
Rückstand nach Verdampfung 0.0005 % max.
Strukturformel CH3(CH2)4CH3
Beilstein 01, 142
Wasser 0.002% Max.
Merck Index 15, 4732
Formelmasse 86.18
Reinheit (%) ≥96.0% (GC)
Güte Extra Dry
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Hexane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt