Learn More
N-Hexan, spektrophotometrischer Gütegrad, >95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348397
Click to view available options
Menge:
1 L
4 x 1 L
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS: 110-54-3 | C6H14 | 86.18 g/mol
n-Hexane used in spectrophotometry and environmental testing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
CAS 110-54-3
Summenformel C6H14
Molekulargewicht (g/mol) 86.18
MDL-Nummer MFCD02179311
InChI-Schlüssel VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC-Name Hexan
SMILES CCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Hexane
Schmelzpunkt °C to 95°C
Farbe Farblos
Aussehen Colorless liquid
Dichte 0.659
Siedepunkt 69°C
Menge 4 x 1 L
Flammpunkt -23°C (-9°F)
Geruch Weak, characteristic
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.375
Prozentgehaltsbereich >95%
Dampfdruck 160 hPa (120mm Hg) at 20°C
UN-Nummer 1208; Colorless
Beilstein 1730733
Löslichkeitsinformationen Very soluble in ethanol,ethyl ether and chloroform.
Formelmasse 86.18
Güte Spektrophotometrisch