Learn More
N-Hydroxysuccinimid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10581211
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kopplungsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6066-82-6
Summenformel C4H5NO3
Molekulargewicht (g/mol) 115.09
MDL-Nummer MFCD00005516
InChI-Schlüssel NQTADLQHYWFPDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hydroxysuccinimide, hosu, 1-hydroxysuccinimide, 2,5-pyrrolidinedione, 1-hydroxy, 1-hydroxy-2,5-pyrrolidinedione, succinimide, n-hydroxy, n-hydroxysuccinimde, n-hydroxysuccinimid, unii-mje3791m4t, ccris 2604
PubChem CID 80170
IUPAC-Name 1-Hydroxypyrrolidin-2,5-Dion
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Hydroxysuccinimide
Namenshinweis 98+%
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 93.0°C to 95.0°C
Farbe Braun bis Gelbbraun
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (60°C, 2 hrs, 1mm Hg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 250 g
Beilstein 21, 380
Fieser 01,487; 09,246
Merck Index 15, 4884
Löslichkeitsinformationen which is virtually insoluble in acetone
Formelmasse 115.09
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssig oder fest