Learn More
N-Isopropylmethylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7056772
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 4747-21-1 | C4H11N | 73.139 g/mol
N-Isopropylmethylamine is used in the generation of in situ micelles having distinct sizes, by sequential self-assembly of a series of stimuli-responsive amphiphilic block copolymers, prepared by reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization. It is suitable for use in the synthesis of novel 5-ethoxy-N,N-dialkyl-[α,α,β,β-H4]-tryptamines and their [α,α,β,β,β-D4]-counterparts following the Speeter and Anthony procedure.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Isopropylmethylamin wird bei der Erzeugung von In-situ-Mizellen mit unterschiedlichen Größen verwendet, indem eine Reihe von reiz-responsiven amphiphilen Blockcopolymeren sequentiell zusammengesetzt wird, die durch eine RAFT-Polymerisation (reversible Additions-Fragmentierungs-Kettenübertragung) hergestellt werden. Es eignet sich für die Synthese neuartiger 5-Ethoxy-N,N-dialkyl-[α,α,β,β-H4]-Eryptamine und ihre [α,α,β,β,β-D4]-Gegenstücke nach dem Speeter- und Anthony-Verfahren.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, DMSO, Methanol.
Hinweise
Luftempfindlich. Von der Luft fernhalten. Unter trockenem Inertgas lagern. Nicht zusammen mit Säuren lagern. Nicht kompatibel mit Säuren, Luft und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4747-21-1
Summenformel C4H11N
Molekulargewicht (g/mol) 73.139
MDL-Nummer MFCD00042859
InChI-Schlüssel XHFGWHUWQXTGAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-isopropylmethylamine, n-methylisopropylamine, methylisopropylamine, 2-propanamine, n-methyl, isopropylmethylamine, 2-methylaminopropane, methyl propan-2-yl amine, ethylamine, n,1-dimethyl, unii-j3ol90426g, n-methylisopropyylamine
PubChem CID 78485
IUPAC-Name N-Methylpropan-2-amin
SMILES CC(C)NC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Isopropylmethylamine
Farbe Farblos
Dichte 0.702 g/mL
Siedepunkt 50°C to 53°C
Flammpunkt -32°C (-26°F)
Strukturformel (CH3)2CHNHCH3
Brechungsindex 1.348
Menge 5 g
UN-Nummer UN2734
Beilstein 1730877
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,DMSO,methanol.
Formelmasse 73.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit