Learn More
N-Methyl-N-[(5-morpholin-4-ylthien-2-yl)methyl]amin, 97 %, Maybridge
Artikelnummer. p-3522604
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Chemische Identifikatoren
CAS 879896-62-5
Summenformel C10H16N2OS
Molekulargewicht (g/mol) 212.311
MDL-Nummer MFCD09025876
InChI-Schlüssel LTBKEKXCWIEXPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-n-5-morpholin-4-ylthien-2-yl methyl amine, methyl 5-morpholin-4-yl thiophen-2-yl methyl amine, methyl 5-morpholin-4-yl 2-thienyl methyl amine, 2-thiophenemethanamine,n-methyl-5-4-morpholinyl, n-methyl-1-5-morpholin-4-yl thiophen-2-yl methanamine
PubChem CID 18525863
IUPAC-Name N-Methyl-1-(5-morpholin-4-ylthiophen-2-yl)methanamin
SMILES CNCC1=CC=C(S1)N2CCOCC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-methyl-N-[(5-morpholin-4-ylthien-2-yl)methyl]amine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 212.32
Reinheit (%) 97%