Learn More
N-Methyloctylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10297470 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
CAS: 2439-54-5 | C9H21N | 143.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2439-54-5
Summenformel C9H21N
Molekulargewicht (g/mol) 143.27
MDL-Nummer MFCD00048927
InChI-Schlüssel SEGJNMCIMOLEDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyloctylamine, methyl octyl amine, n-methyl-n-octylamine, 1-octanamine, n-methyl, octylmethylamine, methyloctylamine, unii-4o0o17jz7d, n-methyl octylamine, n-methyl-octylamine, methyl n-octyl amine
PubChem CID 75538
IUPAC-Name N-Methyloctan-1-amin
SMILES CCCCCCCCNC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Methyloctylamine
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.7900g/mL
Siedepunkt 68.0°C (8.0 mmHg)
Flammpunkt 63°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)7NHCH3
Brechungsindex 1.4260 to 1.4280
Menge 100 g
Relative Dichte 0.79
Formelmasse 143.27
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Methyloctylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.