Learn More
N-Methylpropargylamin,98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10248364
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 35161-71-8 | C4H7N | 69.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 35161-71-8
Summenformel C4H7N
Molekulargewicht (g/mol) 69.11
MDL-Nummer MFCD00008573
InChI-Schlüssel HQFYIDOMCULPIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylpropargylamine, 2-propyn-1-amine, n-methyl, methyl-prop-2-ynyl-amine, 3-methylamino-1-propyne, n-methylpropyn-2-ylamine, n-methyl-n-prop-2-ynylamine, n-methyl-2-propyn-1-amine, n-methyl-n-propargylamine, methyl prop-2-yn-1-yl amine, 2-propyn-1-amine,n-methyl-9ci
PubChem CID 96160
IUPAC-Name N-Methylprop-2-yn-1-amin
SMILES CNCC#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methylpropargylamine
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Dichte 0.8300g/mL
Siedepunkt 82°C to 84°C
Flammpunkt 1°C
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HC∽CCH2NHCH3
Brechungsindex 1.4332
Menge 5 g
Beilstein 04,228
Relative Dichte 0.83
Formelmasse 69.11
Reinheit (%) 98+%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Methylpropargylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: N-Methylpropargylamine