Learn More
N,N'-Bis(salicyliden)ethylenediamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11401588
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
CAS: 94-93-9 | C16H16N2O2 | 268.32 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 94-93-9
Summenformel C16H16N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 268.32
MDL-Nummer MFCD00002244
InChI-Schlüssel RQHVNNWVDLRULK-XSYHWHKQSA-N
Synonym salen, salen unspecified, disalicylaldehyde ethylenediamine, disalicylidene-1,2-ethanediamine, n,n'-disalicylidene ethylenediamine, ethylenediamine, n,n'-disalicylidene, n,n'-bis salicylidene ethylenediamine, o-cresol, alpha,alpha-ethylenediiminodi, alpha,alpha'-ethylenedinitrilodi-o-cresol, disalicylalethylenediamine
PubChem CID 5464119
IUPAC-Name (6Z)-6-[[2-[[(E)-(6-Oxocyclohexa-2,4-dien-1-yliden)methyl]amino]ethylamino]methyliden]cyclohexa-2,4-dien-1-on
SMILES O=C1C=CC=C\C1=C\NCCN\C=C1\C=CC=CC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N'-Bis(salicylidene)ethylenediamine
Schmelzpunkt 129°C to 131°C
Menge 25 g
Beilstein 535296
Merck Index 14,8322
Formelmasse 268.32
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N'-Bis(salicylidene)ethylenediamine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: N,N'-Bis(salicylidene)ethylenediamine