Learn More
N,N-Diethylanilin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11413204
Click to view available options
Menge:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 91-66-7 | C10H15N | 149.24 g/mol
N,N-Diethylaniline is used as an intermediate in pharmaceuticals, dyes and other chemicals. It acts as a reaction catalyst. Its complex, diethylaniline borane is used as a reducing agent in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N,N-Diethylanilin wird als Zwischenprodukt in Arzneimitteln, Farbstoffen und anderen Chemikalien eingesetzt. Es fungiert als Reaktionskatalysator. Sein komplexes Diethylanilinboran wird als Reduktionsmittel in der organischen Synthese eingesetzt.
Löslichkeit
Mit Wasser und Aceton vermischbar. Leicht vermischbar mit Chloroform, Alkohol und Ether.      
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.                  .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91-66-7
Summenformel C10H15N
Molekulargewicht (g/mol) 149.24
MDL-Nummer MFCD00009042,MFCD31699978
InChI-Schlüssel GGSUCNLOZRCGPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylaniline, n,n-diethylanilin, diethylphenylamine, benzenamine, n,n-diethyl, n,n-diethyl aniline, diaethylanilin, phenyldiethylamine, aniline, n,n-diethyl, n,n-diethylaminobenzene, n-phenyldiethylamine
PubChem CID 7061
IUPAC-Name N,N-diethylaniline
SMILES CCN(CC)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Diethylaniline
Schmelzpunkt -38°C
Dichte 0.936
Siedepunkt 215°C to 216°C
Flammpunkt 85°C (185°F)
Brechungsindex 1.542
Menge 500 mL
UN-Nummer UN2432
Beilstein 742483
Merck Index 14,3114
Löslichkeitsinformationen Miscible with water and acetone. Slightly miscible with chloroform,alcohol and ether.
Formelmasse 149.24
Reinheit (%) 99%