Learn More
N,N'-Diethylethylenediamin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023504
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 111-74-0 | C6H16N2 | 116.21 g/mol
N,N'-Diethylethylenediamine is used as an internal standard in liquid chromatographic method used for checking the assay of ethambutol. It is utilized for the solvation of lithium hexamethyldisilazide. It acts as a ligand and form coordination complexes such as trans-diaquabis(N,N'-diethylethylenediamine)nickel(II) chloride and copper(II)-N,N-Diethylethylenediamine, which shows thermochromic properties. Further, it is used as a pharmaceutical intermediate used in the synthesis of procainamide hydrochloride, tiapride and cinchocaine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N,N′-Diethylethylendiamin wird als interner Standard in der flüssigchromatographischen Methode zur Überprüfung des Assays von Ethambutol verwendet. Es wird zur Lösung von Lithiumhexamethyldisilazid verwendet. Es wirkt als Ligand und bildet Koordinationskomplexe wie trans-diaquabis(N,N′-Diethylethylendiamin)nickel(II)chlorid und Kupfer(II)-N,N-Diethylethylendiamin, das thermochrome Eigenschaften aufweist. Darüber hinaus wird es als pharmazeutisches Zwischenprodukt für die Synthese von Procainamidhydrochlorid, Tiaprid und Cinchocain verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Unverträglich mit Säuren, Säurechloriden, Säureanhydriden, Kohlendioxid und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-74-0
Summenformel C6H16N2
Molekulargewicht (g/mol) 116.21
MDL-Nummer MFCD00009033
InChI-Schlüssel CJKRXEBLWJVYJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-diethylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n,n'-diethyl, 1,2-bis ethylamino ethane, 3,6-diazaoctane, 1,2-ethanediamine, n1,n2-diethyl, n,n'-ethylenediethyldiamine, ethyl 2-ethylamino ethyl amine, ethylenediamine, n,n'-diethyl, n,n'-diethyl-1,2-diaminoethane, dihydrobromide
PubChem CID 67105
ChEBI CHEBI:182290
IUPAC-Name ethyl[2-(ethylamino)ethyl]amine
SMILES CCNCCNCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N'-Diethylethylenediamine
Dichte 0.811
Siedepunkt 152°C to 154°C
Flammpunkt 33°C (92°F)
Brechungsindex 1.4326
Menge 5 g
UN-Nummer UN2685
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 116.21
Reinheit (%) 96%