Learn More
N,N-Diethylethylendiamin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-109171 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 100-36-7 | C6H16N2 | 116.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-36-7
Summenformel C6H16N2
Molekulargewicht (g/mol) 116.21
MDL-Nummer MFCD00008176
InChI-Schlüssel UDGSVBYJWHOHNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-diethylethylenediamine, 2-diethylamino ethylamine, n,n-diethyl-1,2-ethanediamine, diethylamino ethylamino, n1,n1-diethylethane-1,2-diamine, 2-aminoethyl diethylamine, 2-aminoethyldiethylamine, n,n-diethylethanediamine, ethylenediamine, n,n-diethyl, n,n-diethylethane-1,2-diamine
PubChem CID 60993
IUPAC-Name N',N'-Diethylethan-1,2-diamin
SMILES CCN(CC)CCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N, N-Diethylethylenediamine
Namenshinweis 98+%
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8200g/mL
Siedepunkt 145°C to 147°C
Flammpunkt 30°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C2H5)2NCH2CH2NH2
Brechungsindex 1.4350 to 1.437
Menge 100 mL
Beilstein 04, 251
Relative Dichte 0.82
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in ether,ethanol,toluene,ccl4
Formelmasse 116.21
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Diethylethylenediamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.