Learn More
N,N-Dimethyl-p-phenylenediamin Sulfat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11412237
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 536-47-0 | C8H14N2O4S | 234.27 g/mol
N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine sulfate salt is used to investigate the role of H2S in cardioprotection induced by ischemic preconditioning in rat heart, in spectrophotometric determination of gold(III) in gold-pharmaceuticals such as sodium aurothimaleate and auranofin, to investigate colonic tissue H2S production using the acetate trapping assay system.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N,N-Dimethyl-p-phenylendiaminsulfatsalz wird verwendet, um die Rolle von H2S beim Kardioschutz durch ischämische Präkonditionierung im Rattenherz, bei der spektrophotometrischen Bestimmung von Gold(III) in Gold-Pharmazeutika wie Natriumarurothimaleat und Auranofin zu untersuchen, um das Kolongewebe H2S zu untersuchen, das mit dem Acetat-Fang-Assay-System hergestellt wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Lichtempfindlich & hygroskopisch. Im Dunkeln aufbewahren. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Licht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 536-47-0
Summenformel C8H14N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 234.27
MDL-Nummer MFCD00012992
InChI-Schlüssel GLUKPDKNLKRLHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethyl-1,4-phenylenediamine sulfate, n,n-dimethyl-p-phenylenediamine sulfate, n1,n1-dimethylbenzene-1,4-diamine sulfate, 1,4-benzenediamine, n,n-dimethyl-, sulfate, unii-x997ivp3ja, 4-amino-n,n-dimethylaniline sulphate, x997ivp3ja, 1,4-benzenediamine, n,n-dimethyl-, sulfate 1:1, dimethyl-p-phenylenediamine; sulfuric acid, 1,4-benzenediamine, n1,n1-dimethyl-, sulfate 1:?
PubChem CID 80351
IUPAC-Name N1,N1-dimethylbenzene-1,4-diamine; sulfuric acid
SMILES OS(O)(=O)=O.CN(C)C1=CC=C(N)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine sulfate
Schmelzpunkt 200°C to 205°C (decomposition)
Geruch Geruchsneutral
Menge 100 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 4612278
Empfindlichkeit Hygroskopisch; lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 234.28
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.