Learn More
N,N-Dimethylanilin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11403904
Click to view available options
Menge:
10,000 mL
100 mL
2500 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
10000 Milliliter
2500 Milliliter
500 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 121-69-7 | C8H11N | 121.18 g/mol
N,N-Dimethylaniline acts as a precursor to triarylmethane dyes such as crystal violet and malachite green. It is also used in the synthesis of vanillin, methyl violet, and Michler's ketone. Further, it is used as a hardener for plastic resins and an acid scavenger in the manufacture of semisynthetic penicillins and cephalosporins. In addition to this, it is used as a promoter in the curing of polyester and vinyl ester resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N,N-Dimethylanilin wirkt als Vorläufer von Triarylmethanfarbstoffen wie Kristallviolett und Malachitgrün. Es wird auch bei der Synthese von Vanillin, Methylviolett und Michler′-Keton verwendet. Darüber hinaus wird es als Härter für Kunststoffharze und als Säurefänger bei der Herstellung von halbsynthetischen Penicillinen und Cephalosporinen eingesetzt. Darüber hinaus wird es als Promotor bei der Härtung von Polyester- und Vinylesterharzen eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Ethanol, Ether, Aceton, Chloroform, Benzol und Alkali.
Hinweise
Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, Säurechloriden, Säureanhydriden, Chlorformiaten und Halogenen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 121-69-7
Summenformel C8H11N
Molekulargewicht (g/mol) 121.18
MDL-Nummer MFCD00008304
InChI-Schlüssel JLTDJTHDQAWBAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylaniline, dimethylphenylamine, n,n-dimethylbenzenamine, benzenamine, n,n-dimethyl, dimethylamino benzene, n,n-dimethylphenylamine, n,n-dimethylbenzeneamine, dimethylaminobenzene, dwumetyloanilina, n,n-dimethylamino benzene
PubChem CID 949
ChEBI CHEBI:16269
IUPAC-Name N,N-Dimethylanilin
SMILES CN(C)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethylaniline
Schmelzpunkt 2°C
Dichte 0.956
pH 7.4
Siedepunkt 193°C
Flammpunkt 62°C (143°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.558
Menge 10,000 mL
UN-Nummer UN2253
Beilstein 507140
Merck Index 14,3234
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,ethanol,ether,acetone,chloroform,benzene and alkaline.
Formelmasse 121.18
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit