Learn More
N,N'-Dimethylethylenediamin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7043704
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
CAS: 110-70-3 | C4H12N2 | 88.154 g/mol
N,N'-Dimethylethylenediamine is used in DNA binding effect. It is used to enhance the adsorption of carbon dioxide. It acts as a ligand and form coordination complex such as dinitrato(N,N'-dimethyl-1,2-ethanediamine)copper(II) and dichloro(1,4-bis-(diphenyl phosphino)butane)-(1,2-ethylenediamine)ruthenium(II).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N,N′ -Dimethylethylendiamin wird bei der DNA-Bindungswirkung verwendet. Es wird zur Verbesserung der Adsorption von Kohlendioxid verwendet. Es fungiert als Ligand und bildet Koordinationskomplex wie Dinitrato(N,N′ -dimethyl-1,2 -Ethandiamin)Kupfer(II) und Dichlor(1,4 -bis-(Diphenylphosphin)butan)-(1,2 -ethylendiamin)Ruthenium(II).
Löslichkeit
Mischbar mit Chloroform und Dichlormethan.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden, starken Oxidationsmitteln und Kohlendioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-70-3
Summenformel C4H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 88.154
MDL-Nummer MFCD00008290
InChI-Schlüssel KVKFRMCSXWQSNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-dimethylethylenediamine, 1,2-bis methylamino ethane, n1,n2-dimethylethane-1,2-diamine, n,n'-dimethyl-1,2-ethanediamine, dimethylethylenediamine, sym-dimethylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n,n'-dimethyl, 2,5-diazahexane, n,n'-dimethyldiaminoethane, n,n'-dimethylethanediamine
PubChem CID 8070
IUPAC-Name N,N'-Dimethylethan-1,2-diamin
SMILES CNCCNC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N'-Dimethylethylenediamine
Dichte 0.818
Siedepunkt 118°C to 119°C
Flammpunkt 28°C (82°F)
Geruch Amine-like
Strukturformel CH3NHCH2CH2NHCH3
Brechungsindex 1.43
Menge 5 g
UN-Nummer UN2734
Beilstein 878142
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Miscible with chloroform and dichloromethane.
Formelmasse 88.15
Reinheit (%) 95%