Learn More
N,N,N',N'-Tetraethylethylendiamin 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10133590
Click to view available options
Menge:
10 mL
100 mL
500 mL
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 150-77-6
Summenformel C10H26N2
Molekulargewicht (g/mol) 174.33
MDL-Nummer MFCD00009055
InChI-Schlüssel DIHKMUNUGQVFES-UHFFFAOYSA-P
Synonym n,n,n',n'-tetraethylethylenediamine, teeda, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetraethyl, tetraethylethylenediamine, ethylenediamine, n,n,n',n'-tetraethyl, 1,2-ethanediamine,n1,n1,n2,n2-tetraethyl, n,n,n',n'-tetraethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n1,n1,n2,n2-tetraethyl, 2-diethylamino ethyl diethylamine, acmc-20ak9v
PubChem CID 67423
SMILES CC[NH+](CC)CC[NH+](CC)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N,N',N'-Tetraethylethylenediamine
Farbe Gelb
Dichte 0.8080g/mL
Siedepunkt 189.0°C to 192.0°C
Flammpunkt 58°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C2H5)2NCH2CH2N(C2H5)2
Brechungsindex 1.4333 to 1.4353
Menge 100 mL
Beilstein 04,251
Relative Dichte 0.808
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
IUPAC-Name [2-(Diethylazaniumyl)ethyl]diethylazanium
Formelmasse 172.31
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit