Learn More
N-Phenylethylendiamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3758670 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 mL
50 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Milliliter
50 Milliliter
CAS: 1664-40-0 | C8H12N2 | 136.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1664-40-0
Summenformel C8H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 136.2
MDL-Nummer MFCD00008162
InChI-Schlüssel OCIDXARMXNJACB-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-phenylethylenediamine, n1-phenylethane-1,2-diamine, n-2-aminoethyl aniline, 1,2-ethanediamine, n-phenyl, ethylenediamine, n-phenyl, n-phenyl-1,2-ethanediamine, benzenamine, n-2-aminoethyl, n-phenylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n1-phenyl, 2-aminoethyl phenylamine
PubChem CID 74270
IUPAC-Name N'-Phenylethan-1,2-diamin
SMILES C1=CC=C(C=C1)NCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Phenylethylenediamine
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Dichte 1.0400g/mL
Siedepunkt 262.0°C to 264.0°C
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5NHCH2CH2NH2
Brechungsindex 1.5855 to 1.5875
Menge 10 mL
Beilstein 12, 543
Relative Dichte 1.04
Formelmasse 136.2
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Phenylethylenediamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.