Learn More
N-Propyltrimethoxysilan, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420127
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
CAS: 1067-25-0 | C6H16O3Si | 164.28 g/mol
It finds its application as an important material in sol-gel production, provides a hydrophobic surface treatment for inorganic powders or filter materials and it is one of the catalyst component for polyolefin production with Ziegler-Natta catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es findet seine Anwendung als wichtiges Material in der Sol-Gel-Produktion, bietet eine hydrophobe Oberflächenbehandlung für anorganische Pulver oder Filtermaterialien und ist eine der Katalysatorkomponenten für die Polyolefin-Produktion mit Ziegler-Natta-Katalysatoren.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Basen lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1067-25-0
Summenformel C6H16O3Si
Molekulargewicht (g/mol) 164.28
MDL-Nummer MFCD00043026
InChI-Schlüssel HQYALQRYBUJWDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethoxy propyl silane, n-propyltrimethoxysilane, propyltrimethoxysilane, silane, trimethoxypropyl, unii-t72c7n9xo2, dynasylan ptmo, trimethoxysilylpropane, propyl-trimethoxysilane, silane,trimethoxypropyl, trimethoxy-n-propylsilane
PubChem CID 61254
IUPAC-Name Trimethoxy(propyl)silan
SMILES CCC[Si](OC)(OC)OC
Spezifikation
Siedepunkt 142°C to 143°C
Chemischer Name oder Material n-Propyltrimethoxysilane
Menge 500 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 2070458
Flammpunkt 34°C (93°F)
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 164.28
Reinheit (%) ≥98%
Brechungsindex 1.39
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.935