Learn More
N-Vinyl-2-pyrrolidinon, stabilisiert 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-211575 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 mL
500 mL
2.5 L
10 L
Packungsgröße:
10 Liter
2.50 Liter
5 Milliliter
500 Milliliter
CAS: 88-12-0 | C6H9NO | 111.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 88-12-0
Summenformel C6H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 111.14
MDL-Nummer MFCD00003197
InChI-Schlüssel WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone
PubChem CID 6917
ChEBI CHEBI:82551
IUPAC-Name 1-Ethenylpyrrolidin-2-on
SMILES C=CN1CCCC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Vinyl-2-pyrrolidone
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 13°C to 14°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0430g/mL
Siedepunkt 218°C
Flammpunkt 95°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 0.2% max. (Pyrrolidone) (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5119 to 1.5139
Menge 5 mL
Merck Index 15,7814
Relative Dichte 1.043
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 52.1g/L (25°C). Other solubilities: miscible with acetone,diethyl ether,ethanol,,toluene,benzene,very good soluble in organic solvents
Stabilisator 0.1% flaked caustic soda
Viskosität 2.4 mPa.s (20°C)
Formelmasse 111.14
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Vinyl-2-pyrrolidone, stabilized
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.